Learn More
trans-4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30399778
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30399778 500 mg -
30397869 1 g 1 Gramm
30391962 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH826900500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3685-26-5
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Synonym 4-Hydroxycylohexanecarboxylic Acid, (1r,2r)-4-Hydroxycyclohexan-1-carboxylic Acid
IUPAC-Name 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
Formelmasse 144.0786