Learn More
Trans-4-Methoxyzimtaldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465233 10 g 10 Gramm
11475233 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12839.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-Methoxycinnamaldehyd wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24680-50-0
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00017343
InChI-Schlüssel AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
PubChem CID 641294
ChEBI CHEBI:27952
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 160°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pleasant
Menge 10 g
Beilstein 1447540
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) ≥98%