Learn More
Trans-4-Methoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481548 250 g 250 Gramm
11461548 10 g -
11471548 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13870.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 943-89-5 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Esters derived from trans-4-methoxycinnamic acid are effective absorbers of UV radiation. The starting material was trans-4-methoxycinnamic acid and 3,5dimethoxybenzoic acid methyl ester in isolated avenanthramide alkaloids synthsis. trans-4-Methoxycinnamic acid was converted into its acid chloride (yield 98%) with thionyl chloride. Employed in organic synthesis of pharmaceutical intermediates, synthetic anti-adrenergic drugs esmolol, cosmetics ultraviolet absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ester, die aus Trans-4-Methoxycinnamin-Säure gewonnen werden, sind wirksame Absorber von UV-Strahlung. Das Ausgangsmaterial war Trans-4-Methoxycinnamic-Säure und 3,5-Dimethoxybenzoic-Säure-Methylester in isolierter Avenanthramid-Alkaloiden-Synthese. Trans-4-Methoxycinnamin-Säure wurde mit 98 Thionylchlorid in das entsprechende Säurenchlorid (Ausbeute in %) umgewandelt. Eingesetzt in der organischen Synthese von pharmazeutischen Zwischenprodukten, synthetischen antiadrenergen Drogen, Esmolol, Kosmetika mit UV-Absorption.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylacetat und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-89-5
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00004398
InChI-Schlüssel AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Menge 250 g
Beilstein 510468
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl acetate and other organic solvents.
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 98%