Learn More
Trans-4-Methylcyclohexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15585906 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15585906 25 g 25 Gramm
15575906 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585906 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455920250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2523-55-9 | C7H15N | 113.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2523-55-9
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.2
InChI-Schlüssel KSMVBYPXNKCPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexylamine, 4-methylcyclohexanamine, trans-4-methylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 4-methyl, cis-4-methylcyclohexylamine, p-methylcyclohexylamine, trans-4-methyl-cyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexyl amine, 4-methyl-cyclohexylamine
PubChem CID 80604
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-amin
SMILES CC1CCC(CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methylcyclohexylamine
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 151.0°C to 154.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3C6H10NH2
Brechungsindex 1.4500 to 1.5480
Menge 25 g
Relative Dichte 0.85
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methyl cylclohexyl amine, 99%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.