Learn More
trans-4-Methylcyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 30471184
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471184 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471184 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33891850G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methylcyclohexylamine
CAS 2523-55-9
Summenformel C7H15N
Menge 50 g
Synonym trans-4-Methylcyclohexanamine, 4-trans-Methylcyclohexylamine, trans-1-Amino-4-methylcyclohexane, trans-4-Methyl-1-cyclohexanamine, trans-4-Methyl-1-cyclohexylamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H15N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3
SMILES C[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 113.2