Learn More
Trans-4-Nitrozimtsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489863 25 g 25 Gramm
11499863 100 g 100 Gramm
11409873 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489863 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12990.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 882-06-4 | C9H7NO4 | 193.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-4-Nitrocinnamisäure wird als Rohmaterial für Saccharin verwendet. Es wird auch als nützliche Chemikalie für biologische Anwendungen verwendet. Einige andere Anwendungen umfassen die Nutzung als organisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 882-06-4
Summenformel C9H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.158
MDL-Nummer MFCD00007381
InChI-Schlüssel XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-nitrocinnamic acid, 3-4-nitrophenyl acrylic acid, p-nitrocinnamic acid, cinnamic acid, p-nitro, 2-propenoic acid, 3-4-nitrophenyl, e-3-4-nitrophenyl acrylic acid, 3-4-nitrophenyl propenoic acid, trans-4-nitrocinnamic acid, ccris 1665, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 737157
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Nitrocinnamic acid
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1369659
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 193.16
Reinheit (%) ≥98%