Learn More
trans-4-Octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354838
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354838 2 g 2 Gramm
11344838 10 g 10 Gramm
11334838 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11354838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043155.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14850-23-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
It is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14850-23-8
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00009476
InChI-Schlüssel IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Synonym trans-4-octene, e-4-octene, trans-n-4-octene, e-oct-4-ene, 4-octene, e, 4-octene, 4-octene, 4e, unii-fkz5737b1w, n-trans-4-octene, 4e-4-octene
PubChem CID 5357253
IUPAC-Name (E)-Oct-4-en
SMILES CCCC=CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Octene
Dichte 0.715 g/mL
Siedepunkt 122°C to 123°C
Flammpunkt 21°C (70°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.412
Menge 2 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719104
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water(10.7,mg/L).
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit