Learn More
trans-4-tert-Pentylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11427014
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11427014 1 g -
11437014 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11427014
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21479.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20698-30-0
Summenformel C11H22O
Molekulargewicht (g/mol) 170.30
MDL-Nummer MFCD00067157,MFCD00019356
InChI-Schlüssel VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
PubChem CID 79302
IUPAC-Name 4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-tert-Pentylcyclohexanol
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Siedepunkt 154°C to 156°C (40 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 97%