Learn More
trans-4-(Trifluormethyl)cyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10517970 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10517970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432600050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS 133261-33-3
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H11F3O2
MDL-Nummer MFCD09037363
Menge 5 g
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylicacid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylic acid, trans-4-trifluoromethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid
InChI-Schlüssel LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexan-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 196.17
PubChem CID 2779182
Formelmasse 196.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.