Learn More
Trans-5-Decen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11372936 5 g 5 Gramm
11362936 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11372936 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10689.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-5-Decen wurde zur Charakterisierung der Auswirkung von Cyclisierung und Größe auf die Stabilität von in der Ozonolyse gebildeten Criegee-Zwischenprodukten verwendet. Wurde dem Phenoxathiin-Kationenradikal in Acetonitril-Lösung hinzugefügt, um Bis(10-phenoxathiiniumyl)-Alkan-Addukte zu bilden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7433-56-9
Summenformel C10H20
Molekulargewicht (g/mol) 140.27
MDL-Nummer MFCD00009508
InChI-Schlüssel UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Synonym trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
PubChem CID 637820
IUPAC-Name (E)-Dec-5-en
SMILES CCCC\C=C\CCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-5-Decene
Dichte 0.74
Siedepunkt 171°C to 172°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719487
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 140.27
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • trans-5-Decene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Dec-5-ene