Learn More
trans-Beta-Nitrostyrol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-beta-Nitrostyrene |
| CAS | 5153-67-3 |
| Summenformel | C8H7NO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | [(1E)-2-nitroethenyl]benzene, (2-Nitroethenyl)benzene, (E)-1-Nitro-2-phenylethene, (E)-1-Nitro-2-phenylethylene, (E)-beta-Nitrostyrene, [(1E)-2-Nitroethenyl]benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | [(E)-2-Nitroethenyl]Benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.15 |
| Formelmasse | 149.0477 |