Learn More
trans-C75, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481357 50 mg -
16437847 5 mg 5 Milligramm
16415128 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481357 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12364A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress trans-C75 ((±)-C75) is an enantiomer of C75. C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor.
trans-C75 ((±)-C75) is an enantiomer of C75. C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-C75
CAS 191282-48-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H22O4
Menge 50 mg
Synonym (±)-C75
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.3 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@@H](C1=C)[C@@H](CCCCCCCC)OC1=O)O.[relative stereochemistry]
Molekulargewicht (g/mol) 254.32
Formelmasse 254.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death