Learn More
Trans-Zimtaldehyd, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467686 2500 g 2500 Gramm
11447686 100 g 100 Gramm
11457686 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14689.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Cinnamaldehyd wird in der Aroma- und Parfümindustrie verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet. Reagiert mit Glutathion zu einem 1′-(Glutathion-S-yl)-Dihydrocinnamaldehyd-Addukt. Wird zur Herstellung von Cinnamylidene-Bisacetamid durch Reaktion mit Acetamid verwendet. Hemmt darüber hinaus Xanthinoxidase.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14371-10-9
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00007000
InChI-Schlüssel KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamaldehyde
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt 131°C (268°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.622
Menge 2500 g
Beilstein 1071571
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2297
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name (2E)-3-Phenylprop-2-enal
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit