Learn More
trans-Zimtsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10337670 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10123020 5g Glasflasche 5 Gramm
10052020 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
10073613 2,5kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10337670 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158575000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-10-3
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00004369
InChI-Schlüssel WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-Enosäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamic acid
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 131,0°bis 136,0 °C
Siedepunkt 300,0 °C
Farbe Weiß
Dichte 1,2480g/mL
Menge 500g
Flammpunkt > 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98+%
Relative Dichte 1,248
Strukturformel C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,4 g/l in Wasser (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Eisessigsäure, 1 g/6 ml Alkohol - 1 g/5 ml Methanol, 1 g/12 ml Chloroform, löslich in Benzol, Äther, Aceton, Ölen und Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.