Learn More
Crotamiton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485418
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15485418 1 g 1 Gramm
15495418 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15485418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59183.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 124236-29-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Crotamiton was used to study the photocatalytic decomposition of crotamiton in aqueous solution using TiO2. N-Ethyl-o-crotonotoluidide (Crotamiton) was used to treat scabies and various pruritic dermatoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Crotamiton wurde zur Untersuchung der photokatalytischen Zersetzung von Crotamiton in wässriger Lösung mit TiO2 verwendet. N-Ethyl-o-crotonotoluidid (Crotamiton) wurde zur Behandlung von Krätze und verschiedenen juckenden Dermatosen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1:500), Alkohol, Methanol, Ether und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124236-29-9
Summenformel C13H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.29
MDL-Nummer MFCD00026989
InChI-Schlüssel DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Synonym crotamiton, n-ethyl-o-crotonotoluidide, crotamitone, eurax, veteusan, eurasil, euraxil, trans-crotamiton, crotamitonum, crotan
PubChem CID 688020
IUPAC-Name (2E)-N-ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
SMILES CCN(C(=O)\C=C\C)C1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crotamiton
Dichte 0.987
Siedepunkt 153°C to 155°C (13 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3
Brechungsindex 1.5405
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1:500),alcohol,methanol,ether,and ethanol.
Formelmasse 203.28
Reinheit (%) 97%