Learn More
trans-Cyclohexan-1,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30366682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366682 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366682 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99789350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cyclohexane-1,4-diamine
CAS 2615-25-0
Summenformel C6H14N2
Menge 50 mg
Synonym 1,4-Cyclohexanediamine, trans- (8CI, 9CI, ACI), trans-1,4-Cyclohexanediamine (ACI), 1,4-trans-Diaminocyclohexane, trans-1,4-Bisaminocyclohexane, trans-1,4-Diaminocyclohexane, trans-Cyclohexane-1,4-diamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Formelmasse 114.1157