Learn More
trans-Methyl-2-butenal, TRC
Artikelnummer. 30471997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2942951G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-Methyl-2-butenal
CAS 497-03-0
Summenformel C5H8O
Menge 1 g
Synonym Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
SMILES C\C=C(/C)\C=O
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575