Learn More
Trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-Prolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419625
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15419625 1 g 1 Gramm
15429625 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15419625
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52137.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957311-13-6
Summenformel C18H22F3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 373.372
MDL-Nummer MFCD16658835
InChI-Schlüssel LXKNKSPHSOFZBM-RISCZKNCSA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-r-gamma-2-trifluoromethyl-benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, trans-n-boc-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline hplc, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylicacid, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl-l-proline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl-benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762026
IUPAC-Name (2S,4R)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-[[2-(trifluormethyl)phenyl]methyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)CC2=CC=CC=C2C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 1 g
Formelmasse 373.37
Reinheit (%) 95%