Learn More
Trans-N-Boc-4-Cyano-L-Proline Methyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489467 1 g 1 Gramm
15470076 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52733.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 194163-91-2 | C12H18N2O4 | 254.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194163-91-2
Summenformel C12H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.29
MDL-Nummer MFCD03094915
InChI-Schlüssel GHLKJIQVORAVHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 4r-1-tert-butyloxycarbonyl-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid,4-cyano-,1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r
PubChem CID 17998966
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S,4R)-4-cyanopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Menge 1 g
Formelmasse 254.29
Reinheit (%) 97%