Learn More
trans-N-Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)-4-(2-brom-5-chlorphenyl)pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30471757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471757 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471757 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31285510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-N-Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)-4-(2-bromo-5-chlorophenyl)pyrrolidine
CAS 1000890-02-7
Summenformel C17H17BrClNO
Menge 10 mg
Synonym rel-2-[(3R,4R)-4-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]phenol
InChI-Formel InChI=1S/C17H17BrClNO/c1-20-9-14(12-4-2-3-5-17(12)21)15(10-20)13-8-11(19)6-7-16(13)18/h2-8,14-15,21H,9-10H2,1H3/t14-,15-/m1/s1
SMILES CN1C[C@@H]([C@H](C1)c2cc(Cl)ccc2Br)c3ccccc3O
IUPAC-Name 2-[(3S,4S)-4-(2-Brom-5-chlorphenyl)-1-methylpyrrolidin-3-yl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 366.68
Formelmasse 365.0182