Learn More
trans-o-Cumarsäure, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30321707 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321707 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC11734000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Coumaric acid
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C9 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
IUPAC-Name (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)prop-2-ionsäure
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Menge 100 mg
Formelmasse 164,0473 g/mol