Learn More
trans-p-Coumarsäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | trans-p-Coumaric acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+ |
| Formelmasse | 164.0473 |
| Reinheit (%) | >95% |