Learn More
trans-p-Methoxyzimtaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30482783
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482783 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2621301G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-p-Methoxycinnamaldehyde
CAS 24680-50-0
Summenformel C10 H10 O2
Menge 1 g
Synonym 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (E)-, Cinnamaldehyde, p-methoxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)propenal, (E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Methoxycinnamaldehyde, (E)-4'-Methoxycinnamaldehyde, (E)-p-Methoxycinnamaldehyde, E-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, NSC 134287, trans-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, trans-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal, trans-4-Methoxycinnamaldehyde, trans-p-Methoxycinnamaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
SMILES COc1ccc(\C=C\C=O)cc1
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.0681