Learn More
trans-Phytol, TRC
Artikelnummer. 30136141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136141 5 g 5 Gramm
30134071 2.5 g 2.50 Gramm
30010629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3989105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-86-7
Summenformel C20H40O
Molekulargewicht (g/mol) 296.53
Synonym [R-[R*,R*-(E)]]- 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, Phytol (6CI,8CI), (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, (7R,11R,2E)-Phytol;(E)-Phytol, (E,R,R)-Phytol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
IUPAC-Name (E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CO)\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Phytol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1
Formelmasse 296.3079