Learn More
trans-Phytomenadion 100 μg/ml in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311466 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311466 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16193400ET100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin K1 (Phytonadione)
CAS 84-80-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vitamin K1 (Phytonadione)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C31 H46 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phytomenadione, Phytonadione, Vitamin K1, Phylloquinone
InChI-Formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
IUPAC-Name 2-Methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-enyl]Naphthalin-1,4-dion
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 450.7
Menge 1 mL
Formelmasse 450,3498 g/mol