Learn More
trans-Resveratrol-3-O-beta-D-glucopyranosid, 98 %, TRC
Artikelnummer. 30410841
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410841 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410841 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR15008050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polydatin (Piceid)
CAS 27208-80-6
Summenformel C20 H22 O8
Menge 50 mg
Synonym β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Piceid (6CI,7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl','(E)-, 3-Hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-glucopyranoside, (-)-trans-Resveratrol 13-O-β-D-glucopyranoside, (E)-Piceid, (E)-Polydatin, (E)-Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-Hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl β-D-glucoside, 3-O-Glucosyl-resveratrol, Pieceid, Polydatin, Polydotin peceid, Resveratrol 3-O-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-glucopyranoside, Resveratrol glucoside, Resveratrol β-D-glucoside, Resveratrol β-glucoside, trans-Piceid, trans-Polydatin, trans-Resveratrol 3-glucoside
InChI-Formel InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-Hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 390.38
Formelmasse 390.1315