Learn More
trans-Stilbene, TRC
Artikelnummer. 30409110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409110 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6868405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Stilbene
CAS 103-30-0
Summenformel C14 H12
Menge 5 g
Synonym Benzene','1,1'-(1E)-1,2-ethenediylbis-, Benzene','1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)-, Stilbene','(E)- (8CI), Stilbene','trans- (7CI), 1,1'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[benzene], (E)-1,2-Diphenylethene, (E)-1,2-Diphenylethylene, (E)-Stilbene, NSC 2069, trans-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Diphenylethene, trans-Stilbene, trans-α,β-Diphenylethylene
InChI-Formel InChI=1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
SMILES C(=C\c1ccccc1)/c2ccccc2
IUPAC-Name (E)-Stilben
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
Formelmasse 180.0939