Learn More
Trans,trans-1,3-Butadien-1,4-Dicarboxylsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid is a metabolite found in urine that determines biological exposure index for workers exposed to benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trans,trans-1,3-Butadien-1,4-dicarbonsäure ist ein Metabolit im Urin, der den biologischen Expositionsindex für Beschäftigte bestimmt, die Benzol ausgesetzt sind.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid |
| Schmelzpunkt | ∽300°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1722248 |
| Merck Index | 14,6299 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Formelmasse | 142.11 |
| Reinheit (%) | ≥98% |