Learn More
Trans, Trans-2,4-Decadien-1-ol, 90 %, Rest hauptsächlich trans, cis-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498576
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11498576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15989.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 18409-21-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol is used as food flavor and as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans,trans-2,4-decadien-1-ol wird als Lebensmittelaroma und als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Fett.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18409-21-7
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00014052
InChI-Schlüssel NUBWFSDCZULDCI-BLHCBFLLSA-N
Synonym 2,4-decadien-1-ol, 2e,4e-2,4-decadien-1-ol, 2e,4e-deca-2,4-dien-1-ol, e,e-2,4-decadien-1-ol, unii-21kkw523r4, trans,trans-2,4-decadien-1-ol, trans,trans-2,4-decadienol, 2,4-decadien-1-ol, 2e,4e, trans-2,4-decadienol, 2,4-decadien-1-ol, e,e
PubChem CID 5362696
IUPAC-Name (2E,4E)-deca-2,4-dien-1-ol
SMILES CCCCC\C=C\C=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Decadien-1-ol
Dichte 0.87
Siedepunkt 80°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich trans, cis-Isomer
Brechungsindex 1.489
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water. Soluble in fat.
Formelmasse 154.26
Reinheit (%) 90%