Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, +90 %, Rest hauptsächlich trans,cis-Isomer
Artikelnummer. p-7044380
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352376
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06103.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25152-84-5
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.237
MDL-Nummer MFCD00007007
InChI-Schlüssel JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Synonym 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
IUPAC-Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Decadienal
Dichte 0.872
Siedepunkt 110°C (7 mmHg)
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Sweet
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich trans, cis-Isomer
Brechungsindex 1.516
Menge 1 g
Beilstein 1704897
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) ≥90%