Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, TRC
Artikelnummer. 30137005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137005 25 mL 25 Milliliter
30137142 10 mL 10 Milliliter
17954825 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21050025ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25152-84-5
Summenformel C10 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Synonym 2,4-Decadienal, (2E,4E)-, 2,4-Decadienal, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-2,4-Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, (2E,4E)-Decadienal, (E,E)-2,4-Decadien-1-al, (E,E)-2,4-Decadienal, 2-trans,4-trans-Decadienal, trans,trans-2,4-Decadien-1-al, trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2,trans-4-Decadienal
IUPAC-Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCC\C=C\C=C\C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Decadienal
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Formelmasse 152.1201