Learn More
trans, trans-2,4-Heptadienal (Technische Klasse, 90 %), TRC
Artikelnummer. 30407714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407714 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2812551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Heptadienal
CAS 4313-03-5
Summenformel C7 H10 O
Menge 1 g
Synonym (2E,4E)-Heptadienal, (2E,4E)-2,4-Heptadienal (ACI), 2,4-Heptadienal, (E,E)- (8CI), (E,E)-2,4-Heptadien-1-al, (E,E)-2,4-Heptadienal, 2-trans-4-trans-Heptadienal, 2E,4E-Heptadienal, all-trans-2,4-Heptadienal, trans,trans-2,4-Heptadienal, trans-2-trans-4-Heptadienal, 2,4-Heptadienal, (2E,4E)- (9CI, ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
SMILES CC\C=C\C=C\C=O
IUPAC-Name (2E,4E)-hepta-2,4-dienal
Molekulargewicht (g/mol) 110.15
Formelmasse 110.0732