Learn More
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Specifications
| Chemischer Name oder Material | trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol |
| Schmelzpunkt | 30.5°C to 31.5°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.8700g/mL |
| Siedepunkt | 80.0°C (12.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 72°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3CH=CHCH=CHCH2OH |
| Show More |
Safety and Handling
- trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.