Learn More
trans,Trans-Farnesol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469009
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15469009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14348.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans,trans-Farnesol ist ein Zwischenprodukt, das für die biologischen Synthese von Cholesterin aus Mevalonsäure verwendet wird. Wird in der Parfümindustrie verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Terpenen wie Squalen, Cembranoiden und Forskolin verwendet. Wird auch bei der Synthese des Cecropia-Juvenilhormons verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-28-5
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
MDL-Nummer MFCD00002918
InChI-Schlüssel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
PubChem CID 445070
ChEBI CHEBI:16619
IUPAC-Name (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-Farnesol
Dichte 0.886
Siedepunkt 137°C (3 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 25 g
Beilstein 1723039
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3937
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 97%