missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transcription factor E3 Antibody (CL12810) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteDescription
Transcription factor E3 Monoclonal antibody specifically detects Transcription factor E3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | Transcription factor E3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL12810 |
| Konjugat | DyLight 755 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | BHLHE33, bHLHe33transcription factor E3, Class E basic helix-loop-helix protein 33, RCCP2, TFEA, transcription factor binding to IGHM enhancer 3, transcription factor E family, member A, Transcription factor for IgH enhancer |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P19532, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?