missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transcription factor E3 Antibody (CL12822) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18540AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transcription factor E3 Monoclonal antibody specifically detects Transcription factor E3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Transcription factor E3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| BHLHE33, bHLHe33transcription factor E3, Class E basic helix-loop-helix protein 33, RCCP2, TFEA, transcription factor binding to IGHM enhancer 3, transcription factor E family, member A, Transcription factor for IgH enhancer | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P19532, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology | |
| 7030 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL12822 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur