Learn More
BD Biosciences™ Transkriptionsfaktor-Phospho-Puffersatz (RUO)
Artikelnummer. 15862629 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15862629 100 Tests 1 Stück
15844409 25 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15862629 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 563239
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entwickelt, um eine robuste und simultane Durchflusszytometrieanalyse verschiedener Zelloberflächenantigene, Transkriptionsfaktoren und phosphorylierten Signalproteinen in Zellen zu ermöglichen, die sowohl aus menschlichen als auch aus Mausgeweben stammen
  • Entwickelt, um eine robuste und simultane Durchflusszytometrieanalyse verschiedener Zelloberflächenantigene, Transkriptionsfaktoren und phosphorylierten Signalproteinen in Zellen zu ermöglichen, die sowohl aus menschlichen als auch aus Mausgeweben stammen.
  • Dazu gehören frische, fixierte und gefrorene humane periphere mononukleäre Blutzellen.
  • Das BD Pharmingen™ TFP-Pufferset wurde erfolgreich auf die durchflusszytometrische Multiparameter-Analyse von phosphorylierten Stat-Signalreaktionen auf Zytokine angewendet, die von T-regulatorischen Zellen und konventionellen T-Zelluntersätzen von Mensch und Maus hergestellt wurden, und andere Leukozyten-Typen, die durch bestimmte Zelloberflächenmarker, Transkriptionsfaktoren (FOXP3 und T-bet) und physische Merkmale definiert werden.
  • Obwohl nicht alle Antikörperkompatibilitäten bekannt sind, sollten Zellsignalreaktionen auf verschiedene Reize auch zur Analyse mit diesem Puffersatz und Antikörpern geeignet sein, die speziell für andere Zelloberflächenmarker, Transkriptionsfaktoren und Arten nachgeschalteter phosphorylierter Signalproteine bestimmt sind.
  • Dieses Puffersystem ist abwärtskompatibel mit vielen BD-Reagenzien, einschließlich Antikörpern, die mit neuen Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert sind (z. B. BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594, V450 und V500).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Transkriptionsfaktor-Phospho-Puffersatz
Menge 100 Tests
Zusammensetzung 75 ml 0,75X TFP-Verdünnungspuffer, 25 ml 4X TFP-Fix/Perm-Puffer, 125 ml-Perm-Puffer III, 150 ml 5X TFP-Perm-/Waschpuffer
Enthält 1 Set, 100 Tests, 75 ml 0,75X TFP Verdünnungspuffer, 25 ml 4x TFP Fix/Perm Puffer, 125 ml Perm Puffer III, 150 ml 5X TFP Perm/Wash Puffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Transcription Factor Phospho Buffer Set
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, formaldehyde