missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transducin alpha Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18199849 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18199849 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18199849

Marke: Novus Biologicals NB1203504

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Transducin alpha Polyclonal specifically detects Transducin alpha in Mouse, Porcine, Bovine, Sheep samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Transducin alpha
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/ml
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CSNBAD3, GBT1, GNATR, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha transducing activitypolypeptide 1, guanine nucleotide-binding protein G(t) subunit alpha-1, guanine nucleotide-binding protein G(T), alpha-1 subunit, rod-type transducin alpha subunit, Transducin alpha-1 chain, transducin, rod-specific
Gensymbole GNAT1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic Peptide: K(18) L K E D A E K D A R T V K(31) C
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2779
Testspezifität Detects Rod Transducin alpha from bovine outer rod segments and sheep retinal extract.
Zielspezies Mouse, Pig, Bovine, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.