Learn More
Wessington Cryogenics™ TRANSFERSCHLAUCH 1/2'BSP
Click to view available options
:
Größe:12,7mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 0,5 in.-BSP-Anzeige |
| Enthält | Verstärkung an jedem Ende für zusätzliche Festigkeit, isolierter Griff an einem Ende |
| Außenlänge (metrisch) | 2,0 m |