Learn More
Ratiolab™ Transferpipette
Artikelnummer. 15253837
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15253837 3 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15253837 Lieferant Ratiolab™ Lieferanten-Nr. 2600111
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipetten eignen sich für den einfachen und sicheren Umgang mit Flüssigkeiten. Ratiolab™ Pasteur-Plast Makropipetten sind inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren. Die Oberfläche mit niedriger Anhaftung verhindert den V
Kreuzkontamination und Verschleppung können einfach nicht auftreten, sodass langwierige Reinigungsarbeiten unnötig sind. Außerdem besteht keine Gefahr von Glasbruch mit der daraus resultierenden Gefahr, dass infektiöses Material entweicht.
  • Neuer weicher, elastischer Kolben
  • Unzerbrechlich – dadurch geringeres Risiko von Verletzung durch Glas
  • Gratfreie Öffnung für saubere und präzise Dispensierung
  • Geprägte, externe Graduierungen
  • BSE-frei, kann für Nahrungsmittel verwendet werden
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Menge 500/Packung
Volumen (metrisch) 3 ml
Typ Pasteurpipette