Learn More
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben
Artikelnummer. 16310746 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
Verpackungsart:
20/Beutel
Einzelverpackung
Großpackung
Packungsgröße:
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart Packungsgröße
16310746 3 ml Einzelverpackung 500 Stück
16330736 1 ml Großpackung 500 Stück
16340736 1 ml 20/Beutel 500 Stück
16350736 1 ml Einzelverpackung 500 Stück
16360736 2 ml Großpackung 500 Stück
16370736 2 ml 20/Beutel 500 Stück
16380736 2 ml Einzelverpackung 500 Stück
16390736 3 ml Großpackung 500 Stück
16300746 3 ml 20/Beutel 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16310746 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. HS206373C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40 €
    59.35 € / 500 Stück
    Sparen 2.05 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Transferpipette ist eine einteilige, unzerbrechliche Pipette aus Polyethylenkunststoff, die sich gut für Blutbanken, Urinanalysen, Hämatologie, Nasschemie, Mikrobiologie und Serologie eignet.
  • Graduiert
  • Einwegprodukt
  • Anzahl Kanäle: Vier
  • Zeitliche Kapazität: 24 Std.
  • Zählrichtung: Aufwärts/Abwärts
Spezifikation
Kalibriert Nein
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,50 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1,27 cm
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Skala Ja
Länge (angloamerikanisch) 6,10 in.
Verpackungsart Einzelverpackung
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 3 ml
Länge (metrisch) 15,50 cm
Typ Transferpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch