Learn More
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16330736 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
Verpackungsart:
20/Beutel
Einzelverpackung
Großpackung
Packungsgröße:
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart unitSize
16330736 1 ml Großpackung 500 Stück
16340736 1 ml 20/Beutel 500 Stück
16350736 1 ml Einzelverpackung 500 Stück
16360736 2 ml Großpackung 500 Stück
16370736 2 ml 20/Beutel 500 Stück
16380736 2 ml Einzelverpackung 500 Stück
16390736 3 ml Großpackung 500 Stück
16300746 3 ml 20/Beutel 500 Stück
16310746 3 ml Einzelverpackung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16330736 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. HS206371A
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Transferpipette ist eine einteilige, unzerbrechliche Pipette aus Polyethylenkunststoff, die sich gut für Blutbanken, Urinanalysen, Hämatologie, Nasschemie, Mikrobiologie und Serologie eignet.
  • Graduiert
  • Einwegprodukt
  • Anzahl Kanäle: Vier
  • Zeitliche Kapazität: 24 Std.
  • Zählrichtung: Aufwärts/Abwärts
Spezifikation
Kalibriert Nein
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,50 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1,27 cm
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Länge (angloamerikanisch) 5,91 in.
Verpackungsart Großpackung
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 15 cm
Typ Transferpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch