Learn More
Eppendorf™ Übertragungsrack für Eppendorf SmartBlock™
Artikelnummer. p-7159207 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
24 x 0.5 ml
24 x 1.5/2.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15541290
Marke: Eppendorf™ 3880000151
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Transfergestell geeignet für individuell sensorgesteuerte SmartBlock™ Heiz-/Kühl-/Mischblöcke.
  • Fasst bis zu 24 Mikroröhrchen für den einfachen Transfer mehrerer Gefäße parallel.
  • Bequemer Transfer von bis zu 24 heißen Gefäßen ohne die Finger zu verbrennen
  • Temperaturbereich von -86°C bis 121°C für große Flexibilität
  • Beschränkt auf ThermoMixer C und Thermostat C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 24 x 1.5/2.0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) SmartBlock, ThermoMixer
Temperaturbereich (metrisch) −86 °C bis 121 °C