Learn More
Thermo Scientific™ Transfergefäß Entnahmegerät
Artikelnummer. 12794716 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
LN2-Transfergefäße, für Thermo 10
LN2-Transfergefäße, für Thermo 20
Thermo 30
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12794716 LN2-Transfergefäße, für Thermo 20 1 Stück
10723514 Thermo 30 1 Stück
10025753 LN2-Transfergefäße, für Thermo 10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12794716 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AY509X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 €
    1160.00 € / 1 Stück
    Sparen 70.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches Dispensieren von bis zu 8 l/min (2,12 gal./min.) ohne Ausgießen mit dem Thermo Scientific™ Transfergefäß-Entnahmegerät.
Einfaches Dispensieren von bis zu 8 l/min (2,12 gal./min.) ohne Ausgießen mit dem Thermo Scientific™ Transfergefäß-Entnahmegerät.
  • Einfaches Dispensieren von bis zu 8 l/min ohne Gießen
  • Für 10 l-, 20 l- und 30 l-Modelle erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ LN2 Entnahmegerät
Kapazität (angloamerikanisch) 1,05 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 30 L
Zur Verwendung mit (Geräte) LN2-Transfergefäße, für Thermo 20