Learn More
BRAND™ Mehrkanal-Mikropipette Transferpette™ -8 Elektronisch, DE-M
Artikelnummer. 10477852 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 20 μl
10 bis 200 μl
15 bis 300 μl
5 bis 100 μl
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Enthält:
Europa AC-Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Enthält Packungsgröße
10477852 1 bis 20 μl Grau Europa AC-Adapter 1 Stück
10797444 10 bis 200 μl Gelb Europa AC-Adapter 1 Stück
10233172 15 bis 300 μl Grün Europa AC-Adapter 1 Stück
10191972 5 bis 100 μl Gelb Europa AC-Adapter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10477852 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 705400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisches, handliches Design. Klare und intuitive Bedienung. Bis zu 4.000 Pipettierzyklen mit einer einzigen Ladung.
Transferpette™ Elektronische Pipetten vereinen die weltweit bewährten Eigenschaften mechanischer, kolbenbetriebener Luftverdrängungspipetten durch BRAND mit den Vorteilen eines elektronischen Geräts.
  • Merkmale: Der Pipettenschaft ist abschraubbar und vollständig autoklavierbar (121 °C).
  • Funktionen: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, Dosieren, bis zu 300 μl auch Gelelektrophorese.
  • Einfache Kalibrierungstechnik zur schnellen Justierung der Transferpette™ elektronisch, ohne Werkzeug.
  • Nutzungsbeschränkungen:  Die Betriebstemperatur des Instruments und des Reagenz sollte zwischen +15 °C liegen.°C und +40 °C (59 °F bis 104 °F) (andere Temperaturen auf Anfrage)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität: 260 mPa s
  • Bei viskosen Medien muss die Geschwindigkeit gegebenenfalls angepasst werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ≤1.0% , ±0,2 μl
Winkel 360 °
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Modell 8
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Transferpette
Programmierbar Ja
Typ Elektronische Mikropipette
Volumen (metrisch) 1 bis 20 μl
Display LCD
Fingerhandschuh Ergonomisch
Enthält Europa AC-Adapter
Schritten 0,02 μl
Menge 1 Stück
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz