Learn More
BRAND™ Einstellbares Transferpette™ S Pipettenpaket
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 5 ml
0.1 μl bis 1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Transferpette™ S Mikropipetten sind manuelle Einkanal- und Mehrkanalpipetten für präzises und produktives Pipettieren im Labor
- Echte Einhandbedienung – Volumen, Pipette, Auswerfen einstellen und verriegeln
- Klare Präzision und mühelose Bedienung
- Schutz vor Volumenänderung für sicheres Pipettieren
- Bieten hohe Qualität und viele Funktionen, die das Pipettieren einfach und effizient machen, z. B. echte Einhandbedienung, Kurzhub, geringe Betätigungskräfte, Schutz vor Volumenänderung und eine gut sichtbare Volumenanzeige
- Servicefreundlich und können ohne Spezialwerkzeuge mit der Easy Calibration-Technologie nachjustiert werden
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C
- DE-M-konform gemäß deutscher Mess- und Kalibrierverordnung
- CE-IVD-konform gemäß EU-Richtlinie 98/79/EG (IVDD)
- Verwendung von Temperaturen von +15 °C bis +40 °C (59 °F bis 104 °F) [Wenden Sie sich an den Hersteller, um sie bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs zu verwenden]
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Viskosität: 260 mPa s (260 cps)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produktlinie | Transferpette |
| Typ | Pipette Package, Adjustable |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 5 ml |
| Enthält | Tischgestell |