Learn More
Invitrogen™ Human Transferrin ELISA Kit
Artikelnummer. 17155569
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17155569 5 x 96 Tests 1 Stück
15475133 96 Tests 1 Set
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17155569
Marke: Invitrogen™ EHTFX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Transferrin ELISA quantitates Hu Transferrin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Transferrin. Principle of the method The Human Transferrin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Transferrine (Tf) sind ein Blutplasmaglykoprotein mit ca. ungefähr 80 kDa, das von der Leber synthetisiert wird. Sie sind eisenbindende Transportproteine, die zwei Fe(3+)-Ionen mithilfe eines Anions, meist Bicarbonat, binden können. Sie sind für den Transport von Eisen von Absorptions- und Häm-Abbaustellen zu Lagerungs- und Nutzungsstellen verantwortlich. Transferrin ist das primäre Eisen-Transportprotein im Blut und unter normalen Bedingungen enthält etwa ein Drittel des Gesamtbluttransferrins gebundenes Eisen. Die Messung des Bluttransferrinspiegels kann als Indikator für die Eisentragfähigkeit und Anomalien des Eisenstoffwechsels wie Anämie, Eisenüberlastung und Hämochromatose verwendet werden. Serumtransferrin kann auch eine Rolle bei der Anregung der Zellproliferation spielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P02787
Assay-Bereich 1,029 ng/mL bis 750 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1 ng/mL
Kalibrierbereich 1 ng/mL bis 750 ng/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Transferrin. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7018
Gensymbol HEL-S-71 p,PRO1557,PRO2086QTL1,TF
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Biotinylierter Nachweisantikörper, Standard, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, SAV-HRP, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym PRO1400, PRO1557, PRO2086QTL1, TF
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min