Learn More
Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 μm (488/560), 2% solids
TransFluoSpheres™ carboxylatmodifizierte Mikrokugeln, 0,1 µm (488/560), 2 % Feststoffe
Marke:  Molecular Probes™ T8872
510.69 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10443452
  • 766.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrareinem Polystyrol hergestellt und sind mit zwei (oder mehr) Fluoreszenzfarbstoffen beladen, um Mikrosphären zu erzeugen, die durch die 488 nm- oder 514 nm-Spektrallinien des Argon-Ionen-Lasers angeregt werden können, aber bei wesentlich längeren Wellenlängen emittieren. Dies erleichtert mehrfarbige Experimente und ermöglicht den Einsatz von Breitbandanregungen und Emissionsfiltern. TransFluoSpheres™ Mikrosphären zeigen in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung, selbst wenn sie mit der intensiven Beleuchtung angeregt werden, die für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlich ist.
TransFluoSpheres™ Microsphären – Spezifikationen:
  • Markierung (Anregung/Emission): orange fluoreszierend (488/560)
  • Nenndurchmesser der Beads: 0,1 μm
  • Kopplungsoberfläche: Carboxylat
  • Feststoffe: 2%
    Eigenschaften der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
    Carboxylatmodifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an anhängenden Carbonsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Bindung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
    Hauptanwendungen von Mikrokugeln:
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
    Auswahl für Fluoreszenzmikrosphären
    Unser Komplettangebot an Fluoreszenzmikrosphäre-Produkten umfasst Beads mit diesen Variationen:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrokugeln, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
    Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
    Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
    Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Unser kundenspezifischer Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Polystyrol
    TransFluoSpheres™
    Carboxylat
    Orange
    Mikrokugel
    Raumtemperatur
    0,1 μm
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.