Learn More
BOLA Transition Fittings
Artikelnummer. 10639981
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
46 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10639981
Marke: BOLA F76018
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transition Fittings PTFE, screw cap made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Fitting made of PTFE.
  • One side with metric thread and connecting nut with compression rings for connecting tubing or tubes with O.D. 4, 6, 8 or 10 mm.
  • Other side with female thread UNF ¼ in. 28 G for connecting flanged tubing with O.D. 1.6 or 3.2 mm by means of tube end fittings.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 26 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Länge (metrisch) 46 mm