missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Transition Fittings
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
46 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fitting made of PTFE.
- One side with metric thread and connecting nut with compression rings for connecting tubing or tubes with O.D. 4, 6, 8 or 10 mm.
- Other side with female thread UNF ¼ in. 28 G for connecting flanged tubing with O.D. 1.6 or 3.2 mm by means of tube end fittings.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur